Learn More
Novus Biologicals™ Human Eye Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Artikelnummer. 18299243 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18299243 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18299243 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82060632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 €
    1264.20 € / 0.1 Milligramm
    Sparen 75.80 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Human Eye Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Visual
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Whole Eye
Zelluläre Fraktion Membrane
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 2 mg/mL
Produkttyp Human Eye Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke