missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human FABP4 (aa 3-130) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30209271
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30209271

Marke: Invitrogen™ RP101041

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (91%), Rat (91%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

FABP4 belongs to the fatty acid binding protein (FABP) family. FABPs contribute to the transport of fatty acids and other lipids in various cellular pathways. FABP4 is expressed in adipocytes, macrophages, monocyte-derived dendritic cells, and myoepithelial cells. It delivers long-chain fatty acids and retinoic acid to their cognate receptors in the nucleus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P15090
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 2167
Name Human FABP4 (aa 3-130) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 3T3-L1 lipid-binding protein; 422/aP2; adipocyte fatty acid binding protein; Adipocyte lipid binding protein; adipocyte lipid-binding protein; adipocyte protein aP2; adipocyte-type fatty acid-binding protein; AFABP; A-FABP; ALBP; ALBP/Ap2; Ap2; epididymis secretory protein Li 104; FABP4; fatty acid binding protein 4; Fatty acid binding protein 4 adipocyte; fatty acid binding protein 4, adipocyte; fatty acid-binding protein 4; Fatty acid-binding protein, adipocyte; HEL S 104; HEL-S-104; Lbpl; myelin P2 protein homolog; P15; P2 adipocyte protein; Protein 422
Gebräuchliche Bezeichnung FABP4
Gensymbol FABP4
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz DAFVGTWKLVSSENFDDYMKEVGVGFATRKVAGMAKPNMIISVNGDVITIKSESTFKNTEISFILGQEFDEVTADDRKVKSTITLDGGVLVHVQKWDGKSTTIKRKREDDKLVVECVMKGVTSTRVYE
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt