Learn More
Human FAM120A (OSSA) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32151007 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32151007 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2588651Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human FAM120A (OSSA) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: FAM120A (OSSA) knockout HEK-293T