missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Fc gamma RI/CD64 Antibody, R&D Systems™

Goat Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
225.00 € - 657.00 €
Spezifikation
| Antigen | Fc gamma RI/CD64 |
|---|---|
| Konzentration | LYOPH |
| Verdünnung | Western Blot 0.1 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction |
| Anwendungen | Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18796127
![]() |
R&D Systems
AF1257-SP |
25 μg |
225.00 €
25 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18078831
|
R&D Systems
AF1257 |
100 μg |
657.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Fc gamma RI/CD64 Polyclonal specifically detects Fc gamma RI/CD64 in Human samples. It is validated for Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction.Spezifikation
| Fc gamma RI/CD64 | |
| Western Blot 0.1 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction | |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Human | |
| CD64, CD64 antigen, CD64a, CD64b, Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64), FCG1, Fc-gamma receptor I B2, Fc-gamma RI, Fc-gamma RIA, FcgammaRIa, FCGR1, FCGR1B, FcgRI, FcgRIA, FCRI, FcRIA, FLJ18345, high affinity Ia, receptor for (CD64), high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I, IgG Fc receptor I | |
| FCGR1A | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
| LYOPH | |
| Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| P12314.2 | |
| 2209 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Fc gamma RI/CD64 Gln16-Pro288 Accession # P12314.2 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects human Fc gamma RI/CD64 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 40% cross-reactivity with recombinant mouse Fc gamma RI is observed and 10% cross-reactivity with recombinant human (rh) Fc gamma RIIA and rhFc gamma RIIIB is observed. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts