Learn More
Invitrogen™ Human FCGR3A/CD16A ELISA Kit
Artikelnummer. 17104939
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17104939
Marke: Invitrogen™ EH181RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human FCGR3A/CD16A quantitates human FCGR3A/CD16A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FCGR3A/CD16A.
CD16 (FCGR3A) ist ein Zelloberflächenmolekül mit 50 bis 65 kDa, das in zwei Formen auftritt – eine Transmembranform, die von natürlichen Killerzellen (NK) und einigen T-Zellen exprimiert wird, sowie eine mit Phosphatidylinositol verknüpfte Form, die von Granulozyten exprimiert wird. CD16 ist ein Rezeptor mit geringer Affinität gegenüber IgG (FcR III) und ist ein wichtiger Rezeptor, der ADCC durch NK-Zellen vermittelt. Humanes CD16 wird in zwei Formen exprimiert: FCGR3A und FCGR3B. FCGR3A ist mit der FcepsilonRI-Gamma-Untereinheit assoziiert und für die antikörperabhängige NK-Zellzytotoxizität verantwortlich. Die Mastzelle FCGR3A ist mit FcepsilonRI-beta-Untereinheit assoziiert. Neben IgG kann FCGR3A auch durch oligomeres IgE ausgelöst werden. FCGR3B ist ein GPI-verbundener monomerer Rezeptor, der auf Neutrophilen exprimiert wird und an deren Aktivierung und Induktion eines pro-adhäsiven Phänotyps beteiligt ist. Zu den Erkrankungen, die mit CD16-Dysfunktion assoziiert sind, gehören Immundefizienz 20 und systemischer Lupus erythematosus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 4833442P21Rik; CD16; CD16-2; CD16A; CD16a antigen; CD16B; CD32; CD32 receptor 2; CDw32; cytolytic trigger molecule G7; Fc fragment of IgG intermediate affinity IV receptor; Fc fragment of IgG low affinity IIIa receptor; Fc fragment of IgG receptor IIIa; Fc fragment of IgG receptor IIIb; Fc fragment of IgG, low affinity III, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor; Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a); Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity III, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b); Fc gamma receptor III; Fc gamma receptor IIIa; Fc gamma receptor III-A; Fc gamma receptor IIIb; Fc gamma RIIIa; Fc gammaRIV; Fc receptor, IgG, low affinity III; Fc receptor, IgG, low affinity IV; Fc receptor-like 3; Fcg receptor III; FCG2; FCG3; Fc-gamma receptor III-2 (CD 16); Fc-gamma receptor IIIb (CD 16); Fc-gamma receptor IIIb (CD16); Fc-gamma RII-b; Fc-gamma RII-c; fc-gamma RIII; Fc-gamma RIIIa; Fc-gamma RIII-alpha; fc-gamma RIIIb; fc-gamma RIII-beta; Fc-gamma-RIIb; Fc-gamma-RIIc; FcgammaRIII; FcgammaRIII a0.1; FcgammaRIII a0.2; FcgammaRIII a0.3; FcgammaRIIIA; FcgammaRIV; FCGR2; FCGR2A; FCGR2B; FCGR2C; FCGR3; Fcgr3a; FCGR3B; Fcgr4; FCGRIII; FcgRIV; FCR-10; FcRII-b; FcRII-c; FcRIII; FCRIIIA; FCRIIIb; Fcrl3; IGFR3; IgG Fc gamma receptor III; IgG Fc receptor III; igG Fc receptor III-1; IgG Fc receptor III-2; IMD20; immunoglobulin G Fc receptor III; Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A; Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-B; Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor IV; neutrophil-specific antigen NA; RP11-5K23.1; transmembrane receptor FcgammaRIII-X
Assay-Bereich 1,311 bis 320 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,35 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P08637, O75015
Gensymbol FCGR3A, FCGR3B
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel CD16.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min