missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human FCGR3A/CD16A ELISA Kit
Beschreibung
Human FCGR3A/CD16A quantitates human FCGR3A/CD16A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FCGR3A/CD16A.
CD16 (FCGR3A) ist ein Zelloberflächenmolekül mit 50 bis 65 kDa, das in zwei Formen auftritt – eine Transmembranform, die von natürlichen Killerzellen (NK) und einigen T-Zellen exprimiert wird, sowie eine mit Phosphatidylinositol verknüpfte Form, die von Granulozyten exprimiert wird. CD16 ist ein Rezeptor mit geringer Affinität gegenüber IgG (FcR III) und ist ein wichtiger Rezeptor, der ADCC durch NK-Zellen vermittelt. Humanes CD16 wird in zwei Formen exprimiert: FCGR3A und FCGR3B. FCGR3A ist mit der FcepsilonRI-Gamma-Untereinheit assoziiert und für die antikörperabhängige NK-Zellzytotoxizität verantwortlich. Die Mastzelle FCGR3A ist mit FcepsilonRI-beta-Untereinheit assoziiert. Neben IgG kann FCGR3A auch durch oligomeres IgE ausgelöst werden. FCGR3B ist ein GPI-verbundener monomerer Rezeptor, der auf Neutrophilen exprimiert wird und an deren Aktivierung und Induktion eines pro-adhäsiven Phänotyps beteiligt ist. Zu den Erkrankungen, die mit CD16-Dysfunktion assoziiert sind, gehören Immundefizienz 20 und systemischer Lupus erythematosus.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 4833442P21Rik; CD16; CD16-2; CD16A; CD16a antigen; CD16B; CD32; CD32 receptor 2; CDw32; cytolytic trigger molecule G7; Fc fragment of IgG intermediate affinity IV receptor; Fc fragment of IgG low affinity IIIa receptor; Fc fragment of IgG receptor IIIa; Fc fragment of IgG receptor IIIb; Fc fragment of IgG, low affinity III, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor; Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a); Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity III, receptor for (CD16); Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b); Fc gamma receptor III; Fc gamma receptor IIIa; Fc gamma receptor III-A; Fc gamma receptor IIIb; Fc gamma RIIIa; Fc gammaRIV; Fc receptor, IgG, low affinity III; Fc receptor, IgG, low affinity IV; Fc receptor-like 3; Fcg receptor III; FCG2; FCG3; Fc-gamma receptor III-2 (CD 16); Fc-gamma receptor IIIb (CD 16); Fc-gamma receptor IIIb (CD16); Fc-gamma RII-b; Fc-gamma RII-c; fc-gamma RIII; Fc-gamma RIIIa; Fc-gamma RIII-alpha; fc-gamma RIIIb; fc-gamma RIII-beta; Fc-gamma-RIIb; Fc-gamma-RIIc; FcgammaRIII; FcgammaRIII a0.1; FcgammaRIII a0.2; FcgammaRIII a0.3; FcgammaRIIIA; FcgammaRIV; FCGR2; FCGR2A; FCGR2B; FCGR2C; FCGR3; Fcgr3a; FCGR3B; Fcgr4; FCGRIII; FcgRIV; FCR-10; FcRII-b; FcRII-c; FcRIII; FCRIIIA; FCRIIIb; Fcrl3; IGFR3; IgG Fc gamma receptor III; IgG Fc receptor III; igG Fc receptor III-1; IgG Fc receptor III-2; IMD20; immunoglobulin G Fc receptor III; Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A; Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-B; Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor IV; neutrophil-specific antigen NA; RP11-5K23.1; transmembrane receptor FcgammaRIII-X |
| Assay-Bereich | 1,311 bis 320 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1,35 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P08637, O75015 |
| Gensymbol | FCGR3A, FCGR3B |
| Interassay-VK | <12% |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?