Learn More
Gibco™ Human FGF-16 Recombinant Protein, PeproTech®
Artikelnummer. 17830883
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
2 x 250 μg
25 μg
250 μg
4 x 250 μg
5 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
2 Stück
25 Mikrogramm
250 Mikrogramm
4 Stück
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17830883 4 x 250 μg 1 Milligramm
17830673 100 μg 100 Mikrogramm
30088064 4 x 250 μg 4 Stück
17861753 250 μg 250 Mikrogramm
30087426 2 x 250 μg 2 Stück
17890943 25 μg 25 Mikrogramm
17870703 2 x 250 μg 500 Mikrogramm
17820953 5 μg 5 Mikrogramm
8 options
Artikelnummer. 17830883
Marke: Gibco™ 100291MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
100-29-1MG will be provided as 4 x 250 μg (100-29-250UG). 100-29-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-29-250UG). Recombinant Human FGF-16 is a 23.6 kDa protein consisting of 206 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
FGF-16 is a heparin-binding growth factor that is a member of the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. FGF-16 signals through FGFR 2c and 3c. FGF-16 plays a role in the development of the central nervous system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer O43320
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 8823
Molekulargewicht 23.6
Name Human FGF-16
Menge 4 x 250 μg
Quelle E. coli
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Gen-Alias FGF; FGF16; FGF-16; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 16; metacarpal 4-5 fusion; MF4
Gensymbol FGF16
Spezifische Reaktivität Human
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz AEVGGVFASL DWDLHGFSSS LGNVPLADSP GFLNERLGQI EGKLQRGSPT DFAHLKGILR RRQLYCRTGF HLEIFPNGTV HGTRHDHSRF GILEFISLAV GLISIRGVDS GLYLGMNERG ELYGSKKLTR ECVFREQFEE NWYNTYASTL YKHSDSERQY YVALNKDGSP REGYRTKRHQ KFTHFLPRPV DPSKLPSMSR DLFHYR
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.