Learn More
Gibco™ Human FGF-8a Recombinant Protein, PeproTech®
Artikelnummer. 17820293
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
2 x 500 μg
25 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
2 Stück
25 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17820293 2 x 500 μg 1 Milligramm
17810703 100 μg 100 Mikrogramm
30087756 2 x 500 μg 2 Stück
17890493 250 μg 250 Mikrogramm
17810293 25 μg 25 Mikrogramm
17891753 500 μg 500 Mikrogramm
17880493 5 μg 5 Mikrogramm
7 options
Artikelnummer. 17820293
Marke: Gibco™ 10025A1MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant Protein
100-00CC-500UG will be provided as 2 x 250 μg (100-00CC-250UG). CHO cell-derived Recombinant Human FGF-8a is a 21.2 kDa protein consisting of 182 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
FGF-8 is a heparin-binding growth factor belonging to the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. There are 4 known alternate spliced forms of FGF8; FGF-8a, FGF-8b, FGF-8e and FGF-8f. The human and murine FGF-8a and FGF-8b are identical, unlike human and mouse FGF-8e and FGF-8f, which are 98% identical. FGF-8 targets mammary carcinoma cells and other cells expressing the FGF receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P55075
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 2253
Molekulargewicht 21.2
Name Human FGF-8 A
Menge 2 x 500 μg
Quelle CHO cells
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/μg
Gensymbol FGF8
Spezifische Reaktivität Human
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz QHVREQSLVT DQLSRRLIRT YQLYSRTSGK HVQVLANKRI NAMAEDGDPF AKLIVETDTF GSRVRVRGAE TGLYICMNKK GKLIAKSNGK GKDCVFTEIV LENNYTALQN AKYEGWYMAF TRKGRPRKGS KTRQHQREVH FMKRLPRGHH TTEQSLRFEF LNYPPFTRSL RGSQRTWAPE PR
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.