Learn More
Invitrogen™ Human FLRT2 ELISA Kit
Artikelnummer. 17154949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17154949 5 x 96 Tests 1 Stück
17104483 96 Tests 96 Stück
18547844 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17154949 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH195RBX5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2950.00 €
    2832.00 € / 480 Reaktionen
    Sparen 118.00 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human FLRT2 quantitates human FLRT2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FLRT2.
This gene encodes a member of the fibronectin leucine rich transmembrane protein (FLRT) family. FLRT family members may function in cell adhesion and/or receptor signalling. Their protein structures resemble small leucine-rich proteoglycans found in the extracellular matrix.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Fibronectin leucine rich transmembrane protein 2; fibronectin-like domain-containing leucine-rich transmembrane protein 2; FLRT2; Kiaa0405; Leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT2; UNQ232/PRO265
Assay-Bereich 1,6 bis 400 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,6 ng/mL
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias Fibronectin leucine rich transmembrane protein 2; fibronectin-like domain-containing leucine-rich transmembrane protein 2; FLRT2; Kiaa0405; Leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT2; UNQ232/PRO265Fibronectin leucine rich transmembrane protein 2; fibronectin-like domain-containing leucine-rich transmembrane protein 2; FLRT2; Kiaa0405; Leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT2; UNQ232/PRO265;
Gen-ID (Entrez) O43155.
Gensymbol FLRT2.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Versandbedingung Wet or Dry Ice
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel FLRT2.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min