Beschreibung
FOCAD KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9 erreicht, Homozygot: 1 bp-Deletion im Exon 12. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 2 x 1.000.000 Zellen |
| Kennzeichnung | RUO |