missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human FOLR3 ELISA Kit

Artikelnummer. 17184483
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17184483

Marke: Invitrogen™ EH201RB

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human FOLR3 quantitates human FOLR3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FOLR3.

Folat ist ein essentielles Vitamin, das aus der Nahrungsaufnahme durch die Darmabsorption bei Säugetieren gewonnen werden muss. Folat- und reduzierte Folsäure-Derivate binden an die Folat-Rezeptor-(FR-)Familie, die die Endozytose von 5-Methyltetrahydrofolat in die Zelle vermittelt. Die Folat-Rezeptoren bestehen aus fünf Mitgliedern, Alpha, Beta, Gamma, Gamma' (die durch alternatives Spleißen erzeugt wird) und Delta. Beta-FR wird durch einen GPI-Anker an der Membran befestigt und in bösartigen Geweben epithelialen und nicht epithelialen Ursprungs exprimiert. Gamma-FR wird in hämatopoetischen Geweben exprimiert, wie Milz, Thymus und Knochenmark. Das Expressionsmuster von delta-FR ist schwer bestimmbar, was darauf hindeutet, dass es sowohl räumlich als auch zeitlich stark eingeschränkt ist. Die Alpha-Isoform des Folat-Rezeptors wird als hochselektiver Tumormarker verwendet und kann durch Kopplung an Folsäure-Derivate gezielt zur Abgabe therapeutischer Verbindungen in Tumorzellen eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Folate receptor 3; folate receptor 3 (gamma); folate receptor gamma; FOLR3; FR gamma; FR- gamma; FR-G; FR-gamma; gamma-hFR
Assay-Bereich 32 bis 8.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 32 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P41439.
Gensymbol FOLR3
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel FOLR3
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt