Learn More
Invitrogen™ Human FOLR3 ELISA Kit
Beschreibung
Human FOLR3 quantitates human FOLR3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FOLR3.
Folat ist ein essentielles Vitamin, das aus der Nahrungsaufnahme durch die Darmabsorption bei Säugetieren gewonnen werden muss. Folat- und reduzierte Folsäure-Derivate binden an die Folat-Rezeptor-(FR-)Familie, die die Endozytose von 5-Methyltetrahydrofolat in die Zelle vermittelt. Die Folat-Rezeptoren bestehen aus fünf Mitgliedern, Alpha, Beta, Gamma, Gamma' (die durch alternatives Spleißen erzeugt wird) und Delta. Beta-FR wird durch einen GPI-Anker an der Membran befestigt und in bösartigen Geweben epithelialen und nicht epithelialen Ursprungs exprimiert. Gamma-FR wird in hämatopoetischen Geweben exprimiert, wie Milz, Thymus und Knochenmark. Das Expressionsmuster von delta-FR ist schwer bestimmbar, was darauf hindeutet, dass es sowohl räumlich als auch zeitlich stark eingeschränkt ist. Die Alpha-Isoform des Folat-Rezeptors wird als hochselektiver Tumormarker verwendet und kann durch Kopplung an Folsäure-Derivate gezielt zur Abgabe therapeutischer Verbindungen in Tumorzellen eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Folate receptor 3; folate receptor 3 (gamma); folate receptor gamma; FOLR3; FR gamma; FR- gamma; FR-G; FR-gamma; gamma-hFR |
| Assay-Bereich | 32 bis 8.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 32 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P41439 |
| Gensymbol | FOLR3 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |