Learn More
Applied Biosystems™ Human, Forward Primer, Desalted
Artikelnummer. 15574364 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15574364 25 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15574364 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A15629
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Vorwärtsprimer, entsalzt, Mensch
Use our tool to find and order pre-designed primers for PCR and Sanger sequencing. Free of SNPs and dimers, target-specific, and suitable for universal PCR conditions, these primers can be ordered unmodified, M13-tailed, HPLC-purified, or desalted. All primers are checked by mass spectrometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Liefertyp Einzelröhrchen, getrocknet
Format Fest
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometrie
Beschreibung Vorwärts-PCR/SEQ-Primer, 25 nmol, solide, entsalzte Aufreinigung, Hs00196555_CE Primer-ID, 8 nmol minimale angegebene Ausbeute, Primer ohne Schwanz 5'-Schwanz-Option, Menschengattung, Einzelröhrchen, geliefert in einem Einzelröhrchen, getrocknet, verwendet für PCR und Zyklussequenzierungsreaktionen
Produkttyp Vorwärts-PCR/SEQ-Primer
Selektionsmittel (eukaryotisch) Human
Reinigungsverfahren Entsalzt
Reinheit Entsalzt
Primer Vorwärts-PCR/SEQ-Primer
Menge 25 nmol
Güte HPLC
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR- und Zyklussequenzierungsreaktionen
Form Fest