Learn More
R&D Systems™ Human Free BDNF Quantikine ELISA Kit
Artikelnummer. 18722234
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge Ausreichend für unitSize
18722234 1 Platte 1 x 96-Well-Platte 1 Set
18701864 6 Platten 6 x 96-Well-Platten 1 Set
2 options
Artikelnummer. 18722234
Marke: R&D Systems™ DBD00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Free BDNF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Free BDNF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human BDNF in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (50 ul), platelet-poor heparin plasma (50 ul), citrate plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 62.50 - 4000pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 20pg/mL
Konjugat HRP
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules.
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate), Platelet-poor Plasma (Heparin), Serum
Spezifität Natural and Recombinant Human BDNF
Ausreichend für 1 x 96-Well-Platte
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 627
Menge 1 Platte
Probenvolumen Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (50uL),Platelet-poor Heparin Plasma (50uL),Citrate Plasma (50uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym abrineurin, ANON2, brain-derived neurotrophic factor, BULN2, MGC34632, neurotrophin