Learn More
Invitrogen™ Human Frizzled-1 Fc Chimera Recombinant Protein
Artikelnummer. 17666615
Click to view available options
Menge:
10 μg
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 17666615
Marke: Invitrogen™ RP87822
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CHO cells Recombinant Protein
Members of the 'frizzled' gene family encode 7-transmembrane domain proteins that are receptors for Wnt signaling proteins. The FZD1 protein contains a signal peptide, a cysteine-rich domain in the N-terminal extracellular region, 7 transmembrane domains, and a C-terminal PDZ domain-binding motif. The FZD1 transcript is expressed in various tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9UP38
Konzentration 200 μg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.2
Gen-ID (Entrez) 8321
Molekulargewicht 46.6 kD
Name Human FZD1 (aa 73-253)
Menge 10 μg
Quelle CHO cells
Lagerungsbedingungen -20°C
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration 0.1 EU/ μg cytokine
Gen-Alias AW227548; Chfz-1; Dfrizzled-1; DKFZp564G072; Drosophila polarity gene (frizzled) homologue; Drosophila polarity gene homolog 1; FLJ95923; frizzled; frizzled 1; frizzled 1, seven transmembrane spanning receptor; frizzled class receptor 1; frizzled family receptor 1; frizzled homolog 1; frizzled homolog 1 (Drosophila); frizzled, Drosophila, homolog of, 1; frizzled-1; Fz receptor 1; Fz1; FZ-1; Fzd1; FzE1; hFz1; mFz1; rFz1; Wnt receptor; Xfrizzled-1
Gensymbol Fzd1
Spezifische Reaktivität Human
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%