missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human FRS2 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems IC40691G-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FRS2 Monoclonal specifically detects FRS2 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Spezifikation
| FRS2 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q8WU20 | |
| FRS2 | |
| E. coli-derived recombinant human FRS2 Asn121-Asn449 Accession # Q8WU20 | |
| RUO | |
| 10818 | |
| Human | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 462902 | |
| Alexa Fluor 488 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| FGFR signalling adaptor, FGFR-signaling adaptor SNT, fibroblast growth factor receptor substrate 2, FRS2A, FRS2alpha, SNT, SNT1, SNT-1FGFR substrate 2, Suc1-associated neurotrophic factor target 1 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human FRS2 in direct ELISAs. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only (RUO)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur