Learn More
Proteintech™ Humanes Galectin-3 ELISA-Kit
Artikelnummer. 16831536 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16831536 Human 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 16831536
Marke: Proteintech™ KE0012696T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem Human Galectin-3
  • Erkennt Human Galectin-3
  • Galectine sind eine Familie von tierischen Lektinen, die durch gemeinsame charakteristische Aminosäuresequenzen und Affinität zu β-Galactose-haltigen Oligosacchariden definiert werden
    • Galectin-3 ist ein 31 kDa-Mitglied von β-Galactoside-Bindungsproteinen mit einer Kohlenhydrat-Erkennungsdomäne und einer Prolin- und Glycinen-reichen N-Terminal-Domäne, durch die Oligomere bilden können
    • Vielfach exprimiert in vielen normalen Geweben und Tumoren
    • Intrazellulär im Zellkern und Zytoplasma zu finden oder außerhalb der Zelle abgesondert, auf der Zelloberfläche oder im extrazellulären Raum vorhanden
    • Beteiligt an biologischen Prozessen (Zellwachstum, Adhäsion, Differenzierung, Apoptose, Angiogenese, Immunantwort, neoplastische Transformation, Metastasierung)
    • Erhöhte Serum-Galectin-3-Spiegel wurden bei Patienten mit Brust-, Magen-Darm-, Lungen- oder Ovarialkarzinom, Melanom und Non-Hodgkin-Lymphom gemeldet
Prozess:
  • Antikörper spezifisch für Human Galectin-3 auf Mikrotiterplatten vorbeschichtet
  • Human Galectin-3-Protein in Proben, die nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper aufgenommen wurden
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Human Galectin-3 spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Human Galectin-3-Protein zu erkennen
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
  • Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
    • Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
Zugriffsnummer BC001120
Assay-Bereich 0,625 bis 40 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,16 ng/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 3958
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P17931
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human TNF-alpha ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine