Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human Galectin-3 Platinum ELISA Kit
Artikelnummer. 15521877
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
15521877 10 x 96 Tests 10 Stück
15511877 96 Tests 96 Tests
2 options
Artikelnummer. 15521877
Marke: Invitrogen™ BMS2794TEN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes Galectin-3
  • HRP-Konjugat (monoklonaler Anti-Human-Galectin-3-Antikörper)
  • Human-Galectin-3-Standard, gefriergetrocknet, 60 ng/ml nach Rekonstitution
  • Probenverdünner
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Blauer Farbstoff
  • Grüner Farbstoff
  • Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis von humanem Galectin-3 .
Der ELISA für humanes Galectin-3 quantifiziert humanes Galectin-3 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes Galectin-3.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes Galectin-3 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Galaktose-spezifisches Lektin, das IgE bindet. Kann mit alpha-3-beta-1-Integrin die Stimulation der endothelialen Zellmigration durch CSPG4 vermitteln. Zusammen mit DMBT1 erforderlich für die terminale Differenzierung von Zylinderepithelzellen während der frühen Embryogenese. Im Zellkern: Wirkt als prä-mRNA-Spleißfaktor. Beteiligt an akuten entzündlichen Reaktionen, einschließlich der Aktivierung und Adhäsion von Neutrophilen, der Chemoattraktion von Monozyten/Makrophagen, der Opsonisierung von apoptotischen Neutrophilen und der Aktivierung von Mastzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P17931
Assay-Bereich 0.47 bis 30.0 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,29 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3958
Gensymbol CBP35, GAL3, GALBP, GALIG, L31, LGALS2, MAC2
Interassay-VK 5.4 %
Intraassay-VK 7.5 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Galactose-spezifisches Lectin 3, Mac-2 Antigen, AGE-R3, CBP35, GAL3, L29, LGALS3, Mac-2
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 30 min