Learn More
Invitrogen™ Human Galectin-9 ELISA Kit
Beschreibung
Human Galectin-9 quantitates human Galectin-9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Galectin-9.
Die Galectine sind eine Familie von Beta-Galactosid-bindenden Proteinen, die an modulierenden Zelle-zu-Zelle- und Zellmatrixinteraktionen beteiligt sind. Das durch dieses Gen codierte Protein ist ein Lectin Typ S. Es wird im Hodgkin-Lymphom überexprimiert und kann an der Interaktion zwischen den H- und RS-Zellen mit ihren umgebenden Zellen beteiligt sein und somit eine Rolle bei der Pathogenese dieser Krankheit und/oder ihrer damit verbundenen Immunschwäche spielen. Für dieses Gen wurden mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten gefunden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 36 kDa beta-galactoside-binding lectin; AA407335; AI194909; AI265545; Ecalectin; Gal9; gal-9; galectin 9; Galectin9; galectin-9; HOM HD 21; HUAT; Lectin galactose binding soluble 9 (Galectin-9); lectin, galactose binding, soluble 5; lectin, galactose binding, soluble 9; Lectin, galactose binding, soluble 9 (Galectin-9); lectin, galactoside binding soluble 9; lectin, galactoside-binding, soluble, 9; LGALS35; Lgals5; LGALS9; LGALS9A; Tumor antigen HOM-HD-21; UAT; Urate transporter/channel; urate transporter/channel protein |
| Assay-Bereich | 36,86 bis 9.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 36 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | O00182. |
| Gensymbol | Lgals9 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |