missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Gallbladder Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis)

Artikelnummer. 18224424 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18224424 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18224424 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059325

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Human Gallbladder Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Liver Cirrhosis: Gallbladder
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Liver Cirrhosis
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Gallbladder Whole Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.