Learn More
Human GITR Ligand/TNFSF18 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18760289
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18760289 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18760289
Marke: R&D Systems FAB6941G100UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
GITR Ligand/TNFSF18 Monoclonal specifically detects GITR Ligand/TNFSF18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GITR Ligand/TNFSF18
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 109101
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q9UNG2
Gen-Alias Activation-inducible TNF-related ligand, AITRL, AITRLMGC138237, GITRL, GITRLglucocorticoid-induced TNFR-related protein ligand, Glucocorticoid-induced TNF-related ligand, hGITRLGITR ligand, TL6AITR ligand, TNFSF18, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 18, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18
Gensymbole TNFSF18
Wirtsspezies Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human GITR Ligand/TNFSF18 Glu52-Ser177 Accession # Q9UNG2
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8995
Testspezifität Detects human GITR Ligand/TNFSF18 in direct ELISAs.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only (RUO)