Learn More
Proteintech Human-GITR/TNFRSF18-ELISA-Kit
Artikelnummer. 17204886 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Gen-ID (Entrez):
8784
Packungsgröße:
96 Reaktionen
Artikelnummer. 17204886
Marke: Proteintech KE0022096T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Glukokortikoid-induziertes TNFR-bezogenes (Glucocorticoid-induced TNFR-related, GITR) Protein, auch bekannt als CD357 oder TNFRSF18, ist ein Mitglied der Tumornekrosefaktor-Rezeptorfamilie (TNF-R).
GITR wird konstitutiv auf hohem Niveau in T-regulatorischen Zellen (Treg-Zellen) exprimiert und spielt eine Schlüsselrolle bei der dominanten immunologischen Selbsttoleranz, die von CD25+CD4+ regulatorischen T-Zellen aufrechterhalten wird. Es wird auf niedrigen Niveaus auf ruhenden Responder-T-Zellen exprimiert. Die Expression von GITR auf T-Zellen kann bei Aktivierung hochreguliert werden. GITR wird durch den GITR-Ligand (GITRL) aktiviert, der hauptsächlich auf APC exprimiert wird. GITR-GITRL-Interaktionen können sowohl die T-Zellfunktionen des Responders als auch die Suppressiva von Treg-Zellen gleichzeitig stimulieren.
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 8784
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96RXN Human GITR/TNFRSF18 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine