Learn More
Invitrogen™ Human glu-Plasminogen Native Protein
Artikelnummer. 11594111
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11594111 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11594111 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP43078
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Native Protein
RP-43078 contains native human glu-Plasminogen protein. RP-43078 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P00747
Konzentration 4.4 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neutralization
Zusammensetzung 50% water with 50% glycerol and no preservative
Gen-ID (Entrez) 5340
Molekulargewicht 88 kDa
Name Human glu-Plasminogen
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 1 mg
Quelle Human
Lagerungsbedingungen -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorischer Status RUO
Gen-Alias Activation peptide; Angiostatin; plasmin; Plasmin heavy chain A; Plasmin heavy chain A, short form; Plasmin light chain B; Plasminogen; PLG
Gebräuchliche Bezeichnung glu-Plasminogen
Gensymbol PLG
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Protein-Subtyp Native