Learn More
Invitrogen™ Humaner Glukokortikoidrezeptor (AA 245 bis 259), synthetisches Peptid, Invitrogen™
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
Humaner Glukokortikoid-Rezeptor (Reste 245 bis 259) synthetisches Peptid, PEP-002, von Invitrogen.
PEP-002 ist ein synthetisches Peptid aus 15 Aminosäuren (Aminosäuren 245 bis 259), dessen Sequenz aus dem Amino-Terminus des humanen Glukokortikoid-Rezeptors (GR) stammt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C-K-P-L-I-L-P-D-T-K-P-K-I-K-D (Das N-terminale Cystein wurde hinzugefügt, um die Konjugation zu erleichtern, und ist nicht Teil der nativen humanen GR-Sequenz). Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper verwendet werden, der mit diesem Produkt und dem menschlichen GR reagiert, Katalog # PA1 bis 512. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, das kompetitiv an den Antikörper binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 2908 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | P04150 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Glukokortikoidrezeptor (aa 245-259), human |
| Konzentration | 0.5 mg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Lyophilisiert |
| Zusammensetzung | Peptid ohne Konservierungsmittel |
| Mehr anzeigen |