missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Glut1 Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
Glut1 Monoclonal antibody specifically detects Glut1 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Glut1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1084409 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunocytochemistry 3-25 μg/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gen-Zugriffsnummer | P11166 |
| Gen-Alias | Choreoathetosis/Spasticity, Episodic (Paroxysmal Choreoathetosis), CSE, DYT17, DYT18, DYT9, EIG12, Glucose transporter type 1, erythrocyte/brain, GLUT-1, GLUT1DS, HepG2 glucose transporter, HTLVR, Human T-Cell Leukemia Virus (I and II) Receptor, MGC141895, MGC141896, PED, SLC2A1, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1, Solute Carrier Family 2 Member 1, solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?