missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GLYATL1 Full-length ORF (NP_542392.2, 1 a.a. - 333 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Beschreibung
Sequence: MFKLCSNKMVSQEGSEVELLVSPGARSEHGRYLQDPIVSIDLSEWLRIIEFLLQGLKVYGSVYHINHGNPFNMEVLVDSWPEYQMVIIRPQKQEMTDDMDSYTNVYRMFSKEPQKSEEVLKNCEIVNWKQRLQIQGLQESLGEGIRVATFSKSVKVEHSRALLLVTEDILKLNASSKSKLGSWAETGHPDDEFESETPNFKYAQLDVSYSGLVNDNWKRGKNERSLHYIKRCIEDLPAACMLGPEGVPVSWVTMDPSCEVGMAYSMEKYRRTGNMARVMVRYMKYLRQKNIPFYISVLEENEDSRRFVGQFGFFEASCEWHQWTCYPQNLVPF
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_542392.2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
| Gen-ID (Entrez) | 92292 |
| Molekulargewicht | 65kDa |
| Name | GLYATL1 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Menge | 25 μg |
| Immunogen | MFKLCSNKMVSQEGSEVELLVSPGARSEHGRYLQDPIVSIDLSEWLRIIEFLLQGLKVYGSVYHINHGNPFNMEVLVDSWPEYQMVIIRPQKQEMTDDMDSYTNVYRMFSKEPQKSEEVLKNCEIVNWKQRLQIQGLQESLGEGIRVATFSKSVKVEHSRALLLVTEDILKLNASSKSKLGSWAETGHPDDEFESETPNFKYAQLDVSYSGLVNDNWKRGKNERSLHYIKRCIEDLPAACMLGPEGVPVSWVTMDPSCEVGMAYSMEKYRRTGNMARVMVRYMKYLRQKNIPFYISVLEENEDSRRFVGQFGFFEASCEWHQWTCYPQNLVPF |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?