Learn More
ACROBiosystems Human Glypican 2 / GPC2 Protein, Fc Tag
Beschreibung
Glypican 2 (GPC2), also known cerebroglycan, is a glycophosphatidylinositol-linked integral membrane heparan sulfate proteoglycan found in the developing nervous system. Cerebroglycan participates in cell adhesion and is thought to regulate the growth and guidance of axons. Cerebroglycan has especially high affinity for laminin-1. GPC2 silencing inactivates Wnt/β-catenin signaling and reduces the expression of N-Myc, an oncogenic driver of neuroblastoma tumorigenesis. Immunotoxins and chimeric antigen receptor (CAR) T cells targeting GPC2 inhibit neuroblastoma growth in mouse models. A GPC3 specific antibody drug conjugate (ADC) can also inhibit neuroblastoma cell proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_689955.1 |
| Molekulargewicht | 37.3 kDa and 47.3 kDa |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | Human Glypican 2, Fc Tag (GP2-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 24 - Ser 553 (Accession # Q8N158-1). |
| Immunogen | Ser 24 - Ser 553 |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Gen-Alias | Glypican 2,GPC2 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Glypican 2 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Spezies | Human |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.