missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Glypican 3 ELISA Kit

Artikelnummer. 16656776
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
16656776 5 x 96 Tests 1 Stück
17124513 96 Tests 96 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 16656776

Marke: Invitrogen™ EH223RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human Glypican 3 quantitates human Glypican 3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Glypican 3.

GPC3 ist ein Zelloberflächenproteoglykan, das Heparansulfat trägt. Dieses Protein kann an der Unterdrückung/Modulation des Wachstums in den prädominanten mesodermalen Geweben und Organen beteiligt sein und kann bei der Modulation von IGF2-Interaktionen mit seinem Rezeptor eine Rolle spielen und dadurch seine Funktion modulieren. Mitglieder der glypikanverwandten Familie der integralen Membranproteoglykane enthalten ein Kernprotein, das über eine Glykosylphosphatidylinositol (GPI)-Bindung an der zytoplasmatischen Membran verankert ist. Diese Proteine können eine Rolle bei der Kontrolle der Zellteilung, Wachstumsregulierung und Tumorprädisposition spielen. Deletionsmutationen in GPC3 sind die Ursache des Simpson-Golabi-Behmel-Syndroms (SGBS), auch Simpson-Dysmorphia-Syndrom (SDYS) genannt. SGBS ist ein Zustand, der durch vor- und postnatales Überwachstum (Gigantismus) mit viszeralen und skelettalen Anomalien gekennzeichnet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer defective in Simpson-Golabi-Behmel overgrowth syndrome; DGSX; glypican 3; glypican proteoglycan 3; glypican-3; Glypican-3 alpha subunit; Glypican-3 beta subunit; GPC3; GTR22; GTR2-2; heparan sulphate proteoglycan; Intestinal protein OCI-5; MXR7; OCI5; OCI-5; proteoglycan GPC3; SDYS; secreted glypican-3; SGB; SGBS; SGBS1
Assay-Bereich 0,8 bis 600 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,8 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P51654.
Gensymbol GPC3.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Glypican 3
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.