missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Glypican 3 ELISA Kit
Beschreibung
Human Glypican 3 quantitates human Glypican 3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Glypican 3.
GPC3 ist ein Zelloberflächenproteoglykan, das Heparansulfat trägt. Dieses Protein kann an der Unterdrückung/Modulation des Wachstums in den prädominanten mesodermalen Geweben und Organen beteiligt sein und kann bei der Modulation von IGF2-Interaktionen mit seinem Rezeptor eine Rolle spielen und dadurch seine Funktion modulieren. Mitglieder der glypikanverwandten Familie der integralen Membranproteoglykane enthalten ein Kernprotein, das über eine Glykosylphosphatidylinositol (GPI)-Bindung an der zytoplasmatischen Membran verankert ist. Diese Proteine können eine Rolle bei der Kontrolle der Zellteilung, Wachstumsregulierung und Tumorprädisposition spielen. Deletionsmutationen in GPC3 sind die Ursache des Simpson-Golabi-Behmel-Syndroms (SGBS), auch Simpson-Dysmorphia-Syndrom (SDYS) genannt. SGBS ist ein Zustand, der durch vor- und postnatales Überwachstum (Gigantismus) mit viszeralen und skelettalen Anomalien gekennzeichnet ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | defective in Simpson-Golabi-Behmel overgrowth syndrome; DGSX; glypican 3; glypican proteoglycan 3; glypican-3; Glypican-3 alpha subunit; Glypican-3 beta subunit; GPC3; GTR22; GTR2-2; heparan sulphate proteoglycan; Intestinal protein OCI-5; MXR7; OCI5; OCI-5; proteoglycan GPC3; SDYS; secreted glypican-3; SGB; SGBS; SGBS1 |
| Assay-Bereich | 0,8 bis 600 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,8 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P51654. |
| Gensymbol | GPC3. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?