missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human GM-CSF DuoSet ELISA
Click to view available options
Menge:
15 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human GM-CSF DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human GM-CSF.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 15 x 96-Well-Platten |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1437 |
| Synonym | colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur