Learn More
R&D Systems™ Human GM-CSF Quantikine ELISA Kit
Artikelnummer. p-4753895
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 18731944
Marke: R&D Systems™ DGM00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human GM-CSF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human GM-CSF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human GM-CSF in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 7.80 - 500pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 3pg/mL
Konjugat HRP
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
Spezifität Natural and Recombinant Human GM-CSF
Ausreichend für 1 x 96-well Plate
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 1437
Menge 1 Platte
Probenvolumen Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL),Citrate Plasma (100uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage), Colony-stimulating factor, CSF, CSF2, CSF-2, GMCSF, GM-CSF, GMCSFgranulocyte-macrophage colony-stimulating factor, granulocyte-macrophage colony stimulating factor, MGC131935, MGC138897, Molgramostim, molgramostin, sargramostim