missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human HB-EGF Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
HB-EGF Monoclonal specifically detects HB-EGF in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HB-EGF |
| Anwendungen | Western Blot, Neutralization |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 406316 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.5-2.5 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | Q53H93 |
| Gen-Alias | diphtheria toxin receptor (heparin-binding epidermal growth factor-like growthfactor), Dtr, DTRHEGFLdiphtheria toxin receptor (heparin-binding EGF-like growth factor), Dts, DTSF, HBEGF, Hegfl, heparin-binding EGF-like growth factor, heparin-binding epidermal growth factor, proheparin-binding EGF-like growth factor |
| Gensymbole | HBEGF |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?