Learn More
Invitrogen™ Human hCG-beta ELISA Kit
Artikelnummer. p-7219424
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17104999 5 x 96 Tests 1 Stück
17154523 96 Tests 96 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17104999
Marke: Invitrogen™ EH235RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human hCG-beta quantitates human hCG-beta in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human hCG-beta.
hCG beta ist die Beta-Kette von hCG (humanes Choriongonadotropin), einem 40 kDa-Glykoproteinhormon, das von trophoblastischen Zellen der Plazenta produziert wird und 10 bis 12 Tage nach der Empfängnis beginnt. hCG besteht aus Alpha- und Beta-Untereinheiten, die nicht kovalent assoziiert sind. Die Alpha-Untereinheit ähnelt der der Hypophysenhormone FSH, LH und TSH. Die Beta-Untereinheit unterscheidet sich jedoch in FSH, LH und TSH und ist an der Übertragung biologischer Spezifität beteiligt. Die Aufrechterhaltung des Fötus im ersten Trimester der Schwangerschaft erfordert die Produktion von hCG, das an das Corpus luteum des Ovars bindet, der dadurch zur Produktion von Progesteron angeregt wird, das wiederum das sekretorische Endometrium erhält. hCG ist im Urin und in Sera von nicht-schwangeren Frauen nur in Spuren vorhanden; der Wert steigt aber während der Schwangerschaft stark an. hCG besteht aus zwei nicht-identischen, nicht-kovalent gebundenen Polypeptidketten, die als α- und β-Untereinheiten bezeichnet werden. Die Alpha-Untereinheit ist nahezu identisch mit der von Thyreotropin (Thyroid Stimulating Hormone, TSH), Follitropin (Follicle Stimulating Hormone, FSH) und Luteotropin (Luteinizing Hormone, LH). Zu den Erkrankungen, die mit einer hCG-Dysfunktion assoziiert sind, gehören der trophoblastische Tumor und das hydatidiforme Mol, rezidivierend 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer CGB; CGB3; CGB5; CGB7; CGB8; CG-beta; Choriogonadotropin subunit beta; choriogonadotropin subunit beta 3; chorionic gonadotrophin chain beta; chorionic gonadotropin beta 3 subunit; chorionic gonadotropin beta chain; chorionic gonadotropin beta subunit; chorionic gonadotropin beta subunit 3; chorionic gonadotropin chain beta; chorionic gonadotropin human; chorionic gonadotropin, beta polypeptide; FSH-alpha; hCGB; human chorionic gonadotropin; LSH-alpha; TSH-alpha
Assay-Bereich 40 bis 10.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 40 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P0DN86.
Gensymbol CGB3.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel hCG-beta
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min