Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Atrium Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Heart Atrium Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Heart |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Arrhythmia, infarct: Heart Atrium, left |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Arrhythmia |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke