Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Interventricular Septum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Heart Interventricular Septum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Heart |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - hypertension: Interventricular Septum |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Hypertension |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke