Learn More
R&D Systems™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Arrhythmia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Arrhythmia, infarct: Heart |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Arrhythmia |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Produkttyp | Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Arrhythmia) |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke