Learn More
Novus Biologicals™ Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
| Tissue | Heart |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - hypertension: Artery |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Hypertension |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Produkttyp | Human Heart Whole Tissue Lysate (Adult Hypertension) |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke