Learn More
Invitrogen™ Human Hemoglobin ELISA Kit
Artikelnummer. 17124999
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17124999
Marke: Invitrogen™ EH237RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human Hemoglobin quantitates human Hemoglobin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Hemoglobin.
Der Human-Alpha-Globin-Gencluster, der sich auf Chromosom 16 befindet, umfasst etwa 30 kb und sieben Loci: 5'-Zeta; Pseudozeta; Mu; Pseudoalpha-1; alpha-2; alpha-1; Theta-3'. Die Kodiersequenzen alpha-2 (HBA2) und alpha-1 (HBA1) sind identisch. Diese Gene unterscheiden sich leicht über die nicht übersetzten 5' Regionen und die Introns; sie unterscheiden sich aber deutlich über die nicht übersetzten 3' Regionen. Zwei alpha-Ketten und zwei beta-Ketten bilden das HbA, das im normalen Erwachsenenalter etwa 97 % des gesamten Hämoglobins umfasst; alpha-Ketten bilden zusammen mit delta-Ketten das HbA-2, das mit HbF (fetales Hämoglobin) die restlichen 3 % des erwachsenen Hämoglobins ausmacht. alpha-Thalassämien resultieren aus Deletionen jedes der alpha-Gene sowie Deletionen von HBA2 und HBA1; einige nicht löschbare alpha-Thalassämien wurden ebenfalls berichtet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer alpha one globin; alpha-1 globin; alpha-1-globin; alpha-2 globin chain; Alpha-globin; ALPHA-GLOBIN GENE; delta globin; Haemoglobin; Hb; HBA1; HbA1c; HBA2; HBA-T3; HBH; hemoglobin alpha 1 globin chain; Hemoglobin alpha chain; Hemoglobin subunit alpha; hemoglobin subunit alpha 1; hemoglobin, alpha 1
Assay-Bereich 1,5 bis 400 μg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,5 μg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P69905.
Gensymbol HBA1
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Hämoglobin
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min