Learn More
Invitrogen™ HGF Human Instant ELISA™ Kit
Artikelnummer. 15511587
Click to view available options
Menge:
128 Tests
Packungsgröße:
128 Tests
Artikelnummer. 15511587
Marke: Invitrogen™ BMS2069INST
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit Antikörpern gegen humanes HGF, Biotin-Konjugat (Antikörper gegen humanes HGF), Streptavidin-HRP und Probenverdünnungsmittel, gefriergetrocknet
  • Aluminiumbeutel mit einer humanen HGF-Standardkurve (farbig)
  • Waschpufferkonzentrat 20x
Instant ELISA-Kit
Der Human Hepatocyte Growth Factor (Hu HGF)-ELISA quantifiziert Hu HGF in Humanserum, -plasma, -zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante Hu HGF. Verfahrensprinzip Der Human HGF-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet. Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Hepatozyt-Wachstumsfaktor (HGF) ist ein Mitglied der Plasminogen-Unterfamilie der S1-Peptidasen. Das bei der Translation gebildete inaktive Polypeptid wird gespalten, um eine 69 kDa-Alpha-Kette und eine 34 kDa-Beta-Kette zu erzeugen. Eine Disulfid-Bindung zwischen den beiden Ketten aktiviert das HGF. HGF wird von mesenchymalen Zellen abgesondert und stimuliert Mitogenese, Zellmotilität und Matrixinvasion. HGF ist an Zellwachstum und Morphogenese in einer Vielzahl von Gewebetypen beteiligt. Beim Menschen ist HGF auf Chromosom 7 vorhanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P14210
Assay-Bereich 63 bis 4,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 5,5 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3082
Gensymbol DFNB39, F-TCFB, HPTA, SF, HGF
Interassay-VK 8.3 %
Intraassay-VK 7.6 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Lyophilisiert, Standardkurvenstreifen, Waschpufferkonzentrat, Substratlösung, Stopplösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 128 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Synonym Hepatozyt-Wachstumsfaktor, Hepapoietin A, F-TCF
Ziel Human
Prüfzeit 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke