Learn More
R&D Systems™ Human HIF-3 alpha/HIF3A (NP_690008.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18492350
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
18492350 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18492350 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3435
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gen HIF-3 alpha
Zugriffsnummer NP_690008.2
Gen-ID (Entrez) 64344
Gen-Alias Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP7, BHLHE17, bHLHe17HIF-3A2, Class E basic helix-loop-helix protein 17, HIF3A, HIF-3A4, HIF-3-alpha, HIF3-alpha, hypoxia inducible factor 3, alpha subunit, hypoxia-inducible factor 3-alpha, hypoxia-inducible factor-3 alpha 4, Inhibitory PAS domain protein, IPAS, IPASHIF3-alpha-1, Member of PAS protein 7, MOP7, MOP7PAS domain-containing protein 7, PASD7, PASD7HIF-3A
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.