Beschreibung
The Human HMGB1/HMG-1 ELISA Kit (Chemiluminescence) measures human HMGB1/HMG-1 in serum, plasma and other biological fluids.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 12.50-800 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 7.50 pg/mL |
| Kreuzreaktivität | This kit recognizes Human HMGB-1 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human HMGB-1 and analogues was observed. |
| Produkttyp | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Probentyp | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3146 |
| Gensymbol | HMGB1 |
| Wirtsspezies | Human |
| Menge | 1 Kit |
| Mehr anzeigen |