missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human HPRG Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17820793
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
250 Mikrogramm
5 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17820793

Marke: Gibco™ 100601MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human HPRG is a 57.7 kDa glycoprotein containing 507 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

HRG contains two cystatin-like domains and is located in plasma and platelets. The physiological function has not been determined but it is known that the protein binds heme, dyes and divalent metal ions. It can inhibit rosette formation and interacts with heparin, thrombospondin and plasminogen. Two of the protein's effects, the inhibition of fibrinolysis and the reduction of inhibition of coagulation, indicate a potential prothrombotic effect. Mutations in this gene lead to thrombophilia due to abnormal histidine-rich glycoprotein levels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P04196
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 3273
Molekulargewicht 57.7 kDa
Name Human HPRG
Menge 1 mg
Quelle CHO cells
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/ μg
Gen-Alias AI265597; AW413091; D16jh2; D18020; DKFZp779H1622; histidine rich glycoprotein; histidine-proline-rich glycoprotein; Histidine-rich glycoprotein; histidine-rich glycoprotein 1; HPRG; HRG; HRG1; Hrgp; THPH11
Gebräuchliche Bezeichnung HRG
Gensymbol HRG
Biologische Aktivität Measured by its ability to support adhesion of Con-A activated MOLT-4 cells to the Recombinant Human HPRG-coated surface. The ED50 for this effect is 1.5-2.0 ug/ml
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz VSPTDCSAVE PEAEKALDLI NKRRRDGYLF QLLRIADAHL DRVENTTVYY LVLDVQESDC SVLSRKYWND CEPPDSRRPS EIVIGQCKVI ATRHSHESQD LRVIDFNCTT SSVSSALANT KDSPVLIDFF EDTERYRKQA NKALEKYKEE NDDFASFRVD RIERVARVRG GEGTGYFVDF SVRNCPRHHF PRHPNVFGFC RADLFYDVEA LDLESPKNLV INCEVFDPQE HENINGVPPH LGHPFHWGGH ERSSTTKPPF KPHGSRDHHH PHKPHEHGPP PPPDERDHSH GPPLPQGPPP LLPMSCSSCQ HATFGTNGAQ RHSHNNNSSD LHPHKHHSHE QHPHGHHPHA HHPHEHDTHR QHPHGHHPHG HHPHGHHPHG HHPHGHHPHC HDFQDYGPCD PPPHNQGHCC HGHGPPPGHL RRRGPGKGPR PFHCRQIGSV YRLPPLRKGE VLPLPEANFP SFPLPHHKHP LKPDNQPFPQ SVSESCPGKF KSGFPQVSMF FTHTFPK
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem CHO cells
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 90% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt