missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ICAM-4 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18738118
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
18738118 100 Tests 100 Tests
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18738118

Marke: R&D Systems FAB8397A100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ICAM-4 Monoclonal specifically detects ICAM-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ICAM-4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 729632
Konjugat APC
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q14773
Gen-Alias CD242, CD242 antigen, ICAM4, ICAM-4, intercellular adhesion molecule 4, intercellular adhesion molecule 4 (Landsteiner-Wiener blood group), intercellular adhesion molecule 4 (LW blood group), intercellular adhesion molecule 4, Landsteiner-Wiener blood group, Landsteiner-Wiener blood group, Landsteiner-Wiener blood group antigen a, Landsteiner-Wiener blood group glycoprotein, LWLW blood group protein
Gensymbole ICAM4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ICAM-4 Ala23-Ala240 Accession # Q14773
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3386
Testspezifität Detects human ICAM-4 in direct ELISAs.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.