Learn More
Human ICAT Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
209.00 € - 480.00 €
Spezifikation
Antigen ICAT/CTNNBIP1
Konzentration LYOPH
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18774069
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
AF3016-SP
25 μg
209.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18050102
Unterlagen ansehen
R&D Systems
AF3016
100 μg
480.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ICAT/CTNNBIP1 Polyclonal specifically detects ICAT/CTNNBIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ICAT/CTNNBIP1
Western Blot 0.1 ug/mL
Polyclonal
Goat
Human
beta-catenin-interacting protein ICAT, catenin, beta interacting protein 1, CTNNBIP1, ICATbeta-interacting protein 1, Inhibitor of beta-catenin and Tcf-4
CTNNBIP1
IgG
Affinity Purified
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
LYOPH
Western Blot
Unconjugated
RUO
Q9NSA3
56998
E. coli-derived recombinant human ICAT Met1-Gln81 Accession # Q9NSA3
Primary
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Detects human ICAT in direct ELISAs and Western blots.