missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human IFN alpha/beta R2 ELISA Kit

Product Code. 17194533
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Unit Size:
1 Stück
96 Stück
Product Code. Menge unitSize
17194533 96 Tests 96 Stück
17145009 5 x 96 Tests 1 Stück
2 options
This item is not returnable. View return policy

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Product Code. 17194533

Brand: Invitrogen™ EH248RB

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human IFN alpha/beta R2 quantitates human IFN alpha/beta R2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IFN alpha/beta R2.

Die Typ I-Interferone, IFN-alpha und IFN-beta, sind eine Gruppe strukturell und funktionell verwandter Proteine, die entweder durch Viren oder doppelsträngige RNA induziert werden und durch ihre Fähigkeit definiert werden, einen antiviralen Zustand in Zellen zu verleihen. IFN-alpha und IFN-beta scheinen miteinander zu konkurrieren, um sich an einen gemeinsamen Zelloberflächen-Rezeptor zu binden, während immunes IFN (IFN-gamma) an einen eindeutigen Rezeptor bindet. Dieser eindeutige Rezeptor, IFN-alphaR, reagiert nur schwach auf Typ-I-Interferone, im Gegensatz zu IFN-alpha/betaR, das an IFN-beta und mehrere der IFN-alpha-Subtypen bindet und effektiv darauf reagiert. IFN-alpha/betaR wird als zwei alternativ gespleißte Transkripte ausgedrückt, die als IFN-alpha/betaRalpha (IFN-alpha/betaR1) und IFN-alpha/betaRbeta (IFN-alpha/betaR2) bezeichnet werden und beide an Signaltransduktion und Ligandbindung beteiligt sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zugriffsnummer AI747302; human interferon alpha/beta receptor; IFN alpha/betaRbeta; IFN R2; IFNABR; IFNalpha/beta R2; IFN-alpha/beta receptor 2; IFNalpha/betaR2; IFN-alpha/betaR2; IFN-alpha/betaRbeta; IFNalpha/beta-Rbeta; IFN-alpha-REC; IFNAR2; Ifnar-2; IFNARB; IFN-R; IFNR2; IFN-R-2; IMD45; interferon (alpha and beta) receptor 2; interferon (alpha, beta and omega) receptor 2; interferon alpha and beta receptor subunit 2; interferon alpha binding protein; Interferon alpha/beta receptor 2; interferon receptor 2 c; interferon-alpha/beta receptor 2; interferon-alpha/beta receptor beta chain; type I interferon alpha/beta receptor 2 A; Type I interferon receptor 2
Assay-Bereich 0,16 bis 40 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,16 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P48551.
Gensymbol IFNAR2
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IFNAR2
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.