missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human IFN alpha/beta R2 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Description
Human IFN alpha/beta R2 quantitates human IFN alpha/beta R2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IFN alpha/beta R2.
Die Typ I-Interferone, IFN-alpha und IFN-beta, sind eine Gruppe strukturell und funktionell verwandter Proteine, die entweder durch Viren oder doppelsträngige RNA induziert werden und durch ihre Fähigkeit definiert werden, einen antiviralen Zustand in Zellen zu verleihen. IFN-alpha und IFN-beta scheinen miteinander zu konkurrieren, um sich an einen gemeinsamen Zelloberflächen-Rezeptor zu binden, während immunes IFN (IFN-gamma) an einen eindeutigen Rezeptor bindet. Dieser eindeutige Rezeptor, IFN-alphaR, reagiert nur schwach auf Typ-I-Interferone, im Gegensatz zu IFN-alpha/betaR, das an IFN-beta und mehrere der IFN-alpha-Subtypen bindet und effektiv darauf reagiert. IFN-alpha/betaR wird als zwei alternativ gespleißte Transkripte ausgedrückt, die als IFN-alpha/betaRalpha (IFN-alpha/betaR1) und IFN-alpha/betaRbeta (IFN-alpha/betaR2) bezeichnet werden und beide an Signaltransduktion und Ligandbindung beteiligt sind.
Specifications
Specifications
| Zugriffsnummer | AI747302; human interferon alpha/beta receptor; IFN alpha/betaRbeta; IFN R2; IFNABR; IFNalpha/beta R2; IFN-alpha/beta receptor 2; IFNalpha/betaR2; IFN-alpha/betaR2; IFN-alpha/betaRbeta; IFNalpha/beta-Rbeta; IFN-alpha-REC; IFNAR2; Ifnar-2; IFNARB; IFN-R; IFNR2; IFN-R-2; IMD45; interferon (alpha and beta) receptor 2; interferon (alpha, beta and omega) receptor 2; interferon alpha and beta receptor subunit 2; interferon alpha binding protein; Interferon alpha/beta receptor 2; interferon receptor 2 c; interferon-alpha/beta receptor 2; interferon-alpha/beta receptor beta chain; type I interferon alpha/beta receptor 2 A; Type I interferon receptor 2 |
| Assay-Bereich | 0,16 bis 40 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,16 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P48551. |
| Gensymbol | IFNAR2 |
| Interassay-VK | <12% |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction