Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IFN-alpha (für Überstand)
Artikelnummer. 10590434
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10590434
Marke: Invitrogen™ 411002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Sandwich-ELISA-Kit
Testen Sie den Gehalt an IFN-a (Human-Interferon-alpha) in humanen Zell- und Gewebekulturmedien (Überständen) mit diesen Invitrgen™ ELISA-Kits für Human-IFN-alpha (für Überstände).
Diese ELISA-Kits für humanes IFN-alpha verwenden vorgetiterte, gematchte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern für die genaue Messung von Interferon-alpha (IFN-α) in Proben bei 100 μl pro Well. Diese IFN-α-Kits sind für die Verwendung mit humanen Zell- und Gewebekulturmedien validiert und für hochempfindliche und erweiterte Assay-Bereiche optimiert. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96 Well-Mikrotiterplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
  • Ziel: Humanes Interferon-alpha (humanes IFN-α, IFN-alpha)
  • Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Mikrotiterplatte
  • Messung: Absorption bei 450 nm
  • Assay-Bereich: 12.5 bis 500 pg/ml (hohe Empfindlichkeit); 156 bis 5000 pg/ml (erweiterter Bereich)
  • Empfindlichkeit: Nicht festgelegt
  • Genauigkeit: Intra-Assay-CV≤ 8 %; Inter-Assay-CV ≤ 8 %
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Gewebekulturmedien
  • Gesamte Assay-Zeit: 3.25 Stunden
  • Probengröße: 100 μ l
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IFN-β, IFN-γ oder IFN-ω; Maus- oder Ratten-IFN-α, IFN-β oder IFN-γ; Rinder-IFN-τ
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Mikrotiterplatten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards, Substrate und Stopplösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P01562, P01563, P05013, P05014
Assay-Bereich 12.5 bis 500 pg/ml oder 156 bis 5000 pg/ml
Beschreibung ELISA-Kit für humanes IFN-alpha (Überstand)
Konjugat HRP
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Überstand
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IFN-ß, IFN-g oder IFN-w; IFN-a, IFN-ß oder IFN-g aus Maus oder Ratte; IFN-t aus Rindern
Ausreichend für 5 x 96 Mikrotiterplatten-Wells
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3439, 3440
Gensymbol IFL,IFN,IFN-ALPHA,IFN-alphaD3,IFNA@,IFNA1,IFN-alphaA,IFNAB,INFA2,IFNA2
Interassay-VK < 8 %
Intraassay-VK < 8 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Nachweisantikörperkonzentrat, Anti-IgG-HRP-Konzentrat, Konzentrat-Verdünnungsmittel, Standard, Substratlösung, Proben-Verdünnungsmedium, Stopplösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Messung Absorption bei 450 nm
Präzision Intra-Assay-CV ≤ 8 %; Inter-Assay-CV ≤ 8 %
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 15 min