missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IFN-alpha I Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18723887
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18723887 25 μg 25 Mikrogramm
18714107 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18723887

Marke: R&D Systems MAB100801SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-alpha I/IFNA17 Monoclonal specifically detects IFN-alpha I/IFNA17 in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFN-alpha I/IFNA17
Anwendungen Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 995819
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Neutralization 6-36 ng/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer P01571
Gen-Alias IFNA, IFNA17, IFNalpha I, IFN-alpha-17, IFN-alphaI, INFA, interferon alpha-17, Interferon alpha-88, Interferon alpha-I', Interferon alpha-T, interferon alpha-WA, interferon, alpha 17, LeIF I, LEIF2C1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human IFN-alpha I, Met1-Asp189, Accession # P01571
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3451
Testspezifität Detects human IFN-alpha I in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.