Learn More
Human IFN-alpha I Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7163307
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18723887 25 μg 25 Mikrogramm
18714107 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18723887
Marke: R&D Systems MAB100801SP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
IFN-alpha I/IFNA17 Monoclonal specifically detects IFN-alpha I/IFNA17 in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IFN-alpha I/IFNA17
Anwendungen Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 995819
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Neutralization 6-36 ng/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer P01571
Gen-Alias IFNA, IFNA17, IFNalpha I, IFN-alpha-17, IFN-alphaI, INFA, interferon alpha-17, Interferon alpha-88, Interferon alpha-I', Interferon alpha-T, interferon alpha-WA, interferon, alpha 17, LeIF I, LEIF2C1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human IFN-alpha I, Met1-Asp189, Accession # P01571
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3451
Testspezifität Detects human IFN-alpha I in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG1