Learn More
Human IFN-beta Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18121331
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
500 ug
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18121331 1 mg 1 Milligramm
18738878 25 μg 25 Mikrogramm
18712549 100 μg 100 Mikrogramm
18158800 500 ug 500 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18121331
Marke: R&D Systems MAB814R01M
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
IFN-beta Monoclonal specifically detects IFN-beta in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IFN-beta
Klassifikation Monoclonal
Klon 76703R
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Neutralization 7-21 ug/mL
Zusammensetzung Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 um filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P01574
Gen-Alias Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Gensymbole IFNB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human IFN-beta Met22-Asn187 Accession No. P01574
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3456
Testspezifität Detects human IFN-beta in direct ELISAs.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1